Learn More
Éster etílico de dexketoprofeno, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de dexketoprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexketoprofen Ethyl Ester |
| CAS | 136656-97-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Dexketoprofen Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H18 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dexketoprofen Ethyl Ester, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid ethyl ester, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, ethyl ester, (S)-, (S)-Ketoprofen ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(3-benzoilfenil)propanoato de etilo |
| Mostrar más |