Learn More
Éster metílico de dexibuprofeno, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de dexibuprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexibuprofen Methyl Ester |
| CAS | 81576-55-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Dexibuprofen Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H20 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dexibuprofen Methyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid methyl ester, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-methylpropyl)-, methyl ester, (S)-, (+)-Ibuprofen methyl ester, (S)-Ibuprofen methyl ester, Methyl (S)-2-[4-(isobutylphenyl)propanoate, S-(+)-Ibuprofen methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](C)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de metilo |
| Mostrar más |