Learn More
Éster isopropílico de dexibuprofeno, Mikromol™
Código de producto. 17983356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17983356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17983356 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3534.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de dexibuprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexibuprofen Isopropyl Ester
CAS 1114975-39-1
Nombres de analitos o componentes Dexibuprofen Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dexibuprofen Isopropyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O2/c1-11(2)10-14-6-8-15(9-7-14)13(5)16(17)18-12(3)4/h6-9,11-13H,10H2,1-5H3/t13-/m0/s1
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC (2S)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 248.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1776 g/mol