Learn More
Éster etílico de dexibuprofeno, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de dexibuprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexibuprofen Ethyl Ester |
| CAS | 272458-63-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Dexibuprofen Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H22 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dexibuprofen Ethyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid ethyl ester, (S)-Ibuprofen ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de etilo |
| Mostrar más |