Learn More
Éster de 2,3-butilenglicol de dexibuprofeno, Mikromol™
Código de producto. 17964266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17964266 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17964266 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3534.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster de 2,3-butilenglicol de dexibuprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 2983462-55-9
Nombres de analitos o componentes Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26O3/c1-11(2)10-15-6-8-16(9-7-15)12(3)17(19)20-14(5)13(4)18/h6-9,11-14,18H,10H2,1-5H3/t12-,13?,14?/m0/s1
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C(C)O
Nombre IUPAC (2S)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de 3-hidroxibutan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 278.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1882 g/mol