Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de dexclorfeniramina, Mikromol™
Código de producto. 30049633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049633 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049633 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1114.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-óxido de dexclorfeniramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2725579-30-4
Nombres de analitos o componentes Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 Cl N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2O.2ClH/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;;/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;2*1H/t15-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.C[N+](C)([O-])CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC Óxido de (3S)-3-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 363.71
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.0719 g/mol