Learn More
Dexametasona Valerato, TRC
Código de producto. 18003650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18003650 10 mg 10 miligramos
18060950 2.5 mg 2.50 miligramo
18030250 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18003650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29887010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33755-46-3
Fórmula molecular C27 H37 F O6
Peso molecular (g/mol) 476.58
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 17-valerate (8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, DV 17, Dexamethasone 17-valerate, Dexamethasone valerate, Betamethasone Valerate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantore-17-il] pentanoato
SMILES CCCCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone Valerate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19+,20+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.2574
Porcentaje de pureza >95%