Learn More
R&D Systems™ Dexamethasone
Código de producto. 30001202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001202 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001202 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1126/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.72€
    138.60€ / 100 miligramos
    Ahorro 15.12€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
A Tocris product, part of R&D Systems. Anti-inflammatory glucocorticoid
Glucocorticoid; anti-inflammatory. Reduces levels of activated NF-κB in immature dendritic cells (DCs) and inhibits differentiation into mature DCs. Induces differentiation of human mesenchymal stem cells (MSCs). Also used in the generation of liver organoids. Induces autophagy in acute lymphoblastic leukemia (ALL) cell lines.
R&D Systems products are for biomedical research use only. They are not intended for human or veterinary use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dexamethasone
CAS 50-02-2
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C22H29FO5
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.47
Pureza >98%
Peso molecular 392.47