Learn More
Dexamethasone phosphate disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16472286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472286 500 mg 500 miligramos
16458816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1829A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
MedChemExpress Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone phosphate disodium
CAS 2392-39-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28FNa2O8P
Cantidad 500 mg
Sinónimo Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (193.65 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 516.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.4
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation