Learn More
Fenilpropionato de dexametasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexamethasone 21-(3-phenylpropionate) |
| CAS | 1879-72-7 |
| Fórmula molecular | C31 H37 F O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (11beta,16alpha)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methyl-, 21-hydrocinnamate (7CI,8CI), Dexamethasone 21-(3-phenylpropionate), Dexamethasone 21-hydrocinnamate, Dexamethasone Phenylpropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H37FO6/c1-19-15-24-23-11-10-21-16-22(33)13-14-28(21,2)30(23,32)25(34)17-29(24,3)31(19,37)26(35)18-38-27(36)12-9-20-7-5-4-6-8-20/h4-8,13-14,16,19,23-25,34,37H,9-12,15,17-18H2,1-3H3/t19-,23+,24+,25+,28+,29+,30+,31+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)CCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilpropanoato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 524.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 524.2574 |