Learn More
Dexametasona Oxetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexamethasone oxetanone |
| CAS | 4089-36-5 |
| Fórmula molecular | C22 H27 F O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17,21-epoxy-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17,21-epoxy-9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl- (7CI), (11β,16α)-17,21-Epoxy-9-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone oxetanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12)18(26)11-27-22/h6-7,9,12,15-17,25H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@]15OCC5=O |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetilespiro[6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-17,2'-oxetano]-3,3'-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 374.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1893 |