Learn More
Dexametasona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11441262 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441262 100 mg 100 miligramos
11431262 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441262 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02199350.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    273.00€ / 100 miligramos
    Ahorro 14.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Se utiliza para estudiar la apoptosis, las vías de señalización y la expresión de los genes. La dexametasona, MP Biomedicals es un glucocorticoide antiinflamatorio con una gama de efectos en la supervivencia de las células, la señalización de las células
CAS 50-02-2
Fórmula molecular C22H29FO5
Peso molecular (g/mol) 392.47
Número MDL MFCD00064136
Clave InChI UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Sinónimo dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
Nombre IUPAC (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS),9b-fluoro-1,10-dihidroxi-1-(2-hidroxiacetil)-2,9a,11a-trimetil-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantren-7-ona
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble en agua (25mg/mL, de la solución clara a ligeramente turbia, incolora)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392,5g/mol
Forma física Polvo blanco