Learn More
Dexametasona, MP Biomedicals™
Código de producto. 17118548 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17118548 500 mg 500 miligramos
11474482 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17118548 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219004090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    194.25€ / 500 miligramos
    Ahorro 9.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Agente antiinflamatorio
La dexametasona es un agente antiinflamatorio glucocorticoide. Regula la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación de las células T. También inhibe la inducción de la óxido nítrico sintasa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexametasona
CAS 50-02-2
Sinónimo maxidex
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular C22H29FO5
Formula Weight (peso de la fórmula) 392,47
Forma física Polvo
Color Blanco
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dexamethasone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dexamethasone
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.