Learn More
Dexametasona, LoGiCal
Código de producto. 30460092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460092 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460092 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0213.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone
CAS 50-02-2
Nombres de analitos o componentes Dexamethasone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H29 F O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Betamethasone Imp. A (EP), Dexamethasone Acetate Imp. A (EP), Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. A (EP), Dexamethasone, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Impurity A, Dexamethasone Acetate Impurity A, Dexamethasone Isonicotinate Impurity A, Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES F[C@@]12[C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1O)[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4[C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H]
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimethil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 392.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392,1999 g/mol