Learn More
Dexametasona Hemisuccinato, TRC
Código de producto. 30356069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356069 100 mg 100 miligramos
30356303 1 g 1 g
30348791 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD298855100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3800-86-0
Fórmula molecular C26 H33 F O8
Peso molecular (g/mol) 492.53
Sinónimo (11β,16α)-21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC 4-[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxo-etoxi]-4-oxo-ácido butanoico
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone Hemisuccinate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33FO8/c1-14-10-18-17-5-4-15-11-16(28)8-9-23(15,2)25(17,27)19(29)12-24(18,3)26(14,34)20(30)13-35-22(33)7-6-21(31)32/h8-9,11,14,17-19,29,34H,4-7,10,12-13H2,1-3H3,(H,31,32)/t14-,17+,18+,19+,23+,24+,25+,26+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.2159
Porcentaje de pureza >95%