Learn More
Dexametasona EP Impureza E, Mikromol
Descripción
Dexametasona EP Impureza E, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 13209-41-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H28 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-Dihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17α,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, VBP 15, Dexamethasone Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Mostrar más |