Learn More
Dexametasona EP Impureza D (Mometasona Furoato EP Impureza L), Mikromol™
Código de producto. 30464103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464103 4 x 25 mg -
30051100 100 mg 100 miligramos
30052740 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464103 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0213.0400254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dexametasona EP Impureza D (Mometasona Furoato EP Impureza L), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 24916-90-3
Nombres de analitos o componentes 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H28 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone Imp. D (EP), 17,21-Dihydroxy-16alpha-methyl-9beta,11beta-epoxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 9,11-Epoxide, Dexamethasone Impurity D, Mometasone Furoate Impurity L
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Nombre IUPAC 17,21-dihidroxi-16α -metil-9β ,11β -epoxipregna-1,4-dieno-3,20-diona
Peso molecular (g/mol) 372.45
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 372,1937 g/mol