Learn More
Dexametasona-Delta17,20 21-Aldehído, TRC
Código de producto. 30041148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041148 25 mg 25 miligramos
30040938 50 mg 50 miligramos
30040394 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041148 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29879025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6762-51-2
Fórmula molecular C22 H27 F O4
Peso molecular (g/mol) 374.45
Sinónimo (11β,16α)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, 9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16α-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
Nombre IUPAC 2-(9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahidro-17H-ciclopenta[a]fenantra-17-ilideno)-2-hidroxiacetaldehído
SMILES F[C@@]12[C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1O)C(=C(C=O)O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4[C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (E/Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1893
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.