Learn More
Dexametasona-Delta17,20 21-Aldehído, TRC
Código de producto. 30040938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040938 50 mg 50 miligramos
30040394 10 mg 10 miligramos
30041148 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29879050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6762-51-2
Fórmula molecular C22 H27 F O4
Peso molecular (g/mol) 374.45
Sinónimo (11β,16α)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, 9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16α-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
Nombre IUPAC 2-(9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahidro-17H-ciclopenta[a]fenantra-17-ilideno)-2-hidroxiacetaldehído
SMILES F[C@@]12[C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1O)C(=C(C=O)O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4[C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E/Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1893
Porcentaje de pureza >95%