Learn More
Dexametasona-D5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexamethasone-D5 |
| CAS | 358731-91-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 2H5 H24 F O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Dexamethasone D5 (4,6,6,21,21 D5), Pregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,6,21,21-d5, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Dexamethasone-d5, Dexamethasone-4,6,6,21,21-D5, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,6,21,21-d5, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-4,6,6,21,21-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1/i4D2,9D,11D2 |
| SMILES | [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)C([2H])([2H])O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]3(F)[C@@]2(C)C=CC1=O |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-4,6,6-trideuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hidroxiacetil)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-8,11,12,14,15,16-hexahidro-7H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 397.49 |
| Mostrar más |