Learn More
Dexametasona-biotina, TRC
Código de producto. 30361837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361837 100 mg 100 miligramos
30359514 10 mg 10 miligramos
30361753 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD298765100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85679-56-7
Fórmula molecular C36 H53 F N4 O6 S
Peso molecular (g/mol) 688.89
Sinónimo N-[5-[[[(11β,16α,17α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-yl]carbonyl]amino]pentyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-N-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]pentilo]-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-carboxamida
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]5SC[C@@H]6NC(=O)N[C@H]56
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone-biotin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H53FN4O6S/c1-21-17-25-24-12-11-22-18-23(42)13-14-33(22,2)35(24,37)28(43)19-34(25,3)36(21,47)31(45)39-16-8-4-7-15-38-29(44)10-6-5-9-27-30-26(20-48-27)40-32(46)41-30/h13-14,18,21,24-28,30,43,47H,4-12,15-17,19-20H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45)(H2,40,41,46)/t21-,24+,25+,26+,27+,28+,30+,33+,34+,35+,36+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 688.367