Learn More
Dexametasona Beta-D-Glucuronida Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30365063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365063 10 mg 10 miligramos
30353716 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29881010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105088-08-2
Fórmula molecular C28 H36 F Na O11
Peso molecular (g/mol) 590.57
SMILES [Na+].C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone beta-D-Glucuronide sodium salt