Learn More
Éster etílico ácido de dexametasona, TRC
Código de producto. 18091640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18091640 100 mg 100 miligramos
18090390 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18091640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD298770100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2991360-83-7
Fórmula molecular C23 H31 F O5
Peso molecular (g/mol) 406.49
Sinónimo (11β,16α,17α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 11β,17α-dihydroxy-9-fluoro-16α-methylandrostane-1,4-diene-3-one-17-ylcarboxylate, 9-Fluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl ester of Dexamethasone acid, Dexamethasone Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-carboxilato
SMILES CCOC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone acid ethyl ester
Nombres de analitos o componentes Dexamethasone acid ethyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31FO5/c1-5-29-19(27)23(28)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(25)8-9-20(14,3)22(16,24)18(26)12-21(17,23)4/h8-9,11,13,16-18,26,28H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.2156