Learn More
Dexamethasone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16461429
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461429 1 g 1 g
16418727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461429 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14648A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Dexamethasone acetate (Dexamethasone 21-acetate) is a glucocorticoid receptor agonist. Dexamethasone acetate has the potential for ophthalmic infections treatment.
Dexamethasone acetate (Dexamethasone 21-acetate) is a glucocorticoid receptor agonist. Dexamethasone acetate has the potential for ophthalmic infections treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone acetate
CAS 1177-87-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H31FO6
Cantidad 1 g
Sinónimo Dexamethasone 21-acetate Hexadecadrol acetate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 1 mg/mL (2.30 mM)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(C)=O)=O)[C@](C[C@H]2C)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 434.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.5
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation