Learn More
Impureza de acetato de dexametasona E, TRC
Código de producto. 17934905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934905 5 mg 5 miligramos
17982335 25 mg 25 miligramos
17942865 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2987555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1524-94-3
Fórmula molecular C24 H33 F O6
Peso molecular (g/mol) 436.51
Sinónimo 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate, Dexamethasone Acetate Imp. E (EP), Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Corticosterone, 9-fluoro-17-hydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (7CI,8CI), 16α-Methyl-9α-fluorocortisol 21-acetate, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 21-acetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h10,13,17-19,28,30H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.2261