Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexamethasone |
| Nombre de nota | Para análisis HPLC |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.995 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.47 |
| Forma física | Polvo |