Learn More
Dexametasona, 99,5 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11434482 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434482 25 mg -
11444482 100 mg 100 miligramos
11464482 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434482 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219004025
 Artículo restringido
En stock
CAS 50-02-2
Fórmula molecular C22H29FO5
Peso molecular (g/mol) 392.47
Número MDL MFCD00064136
Clave InChI UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Sinónimo dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
Nombre IUPAC (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS),9b-fluoro-1,10-dihidroxi-1-(2-hidroxiacetil)-2,9a,11a-trimetil-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantren-7-ona
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone
Nombre de nota Para análisis HPLC
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.995
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.47
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dexamethasone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone