Learn More
Dexametasona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10053130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10053130 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10502631 1 g Frasco de vidrio 1 g
10434225 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10053130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 230302500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.50€
    55.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 7.85€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La dexametasona, número de CAS 50-02-2, es un corticoesteroide suprarrenal sintético que muestra una potente actividad antiinflamatoria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La dexametasona es un glucocorticoide suprarrenal sintético que modula el metabolismo de los carbohidratos, inhibe la secreción de hormonas adrenocorticotrópicas y presenta una marcada actividad antiinflamatoria
• La dexametasona puede unirse a receptores de esteroides nucleares específicos, inhibiendo las señales proinflamatorias, promoviendo las señales antiinflamatorias e interfiriendo con la activación de NF-kB y las vías apoptóticas
Aplicaciones
• Se puede utilizar para estudiar apoptosis, vías de señalización celular y expresión génica
• Este compuesto también muestra actividades adrenérgicas, antieméticas y antineoplásicas
• Se ha utilizado como un importante regulador de proliferación celular y diferenciación en cultivos celulares humanos in vitro
• La dexametasona se ha aplicado en medios de cultivo para promover la diferenciación de células madre derivadas de tejido adiposo en tejido osteogénico
• Se utiliza en la estimulación in vitro de células epiteliales bronquiales humanas normales (NHBE) y músculo liso de las vías respiratorias (ASM)
• Este compuesto se utiliza para su capacidad de regular la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos T.
•También inhibe la inducción de la óxido nítrico sintasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-02-2
Fórmula molecular C22H29FO5
Peso molecular (g/mol) 392.47
Número MDL MFCD00064136
Clave InChI UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Sinónimo dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone
Punto de fusión 255.0°C to 261.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 2945
Rotación específica + 75.00
Información de solubilidad Solubility in water: 10mg/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol and chloroform
Espectrofotometría 95% min. (on dried substance)
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimethil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.46
Porcentaje de pureza 96%
Sustancias relacionadas (HPLC) Passes test
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dexamethasone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.