Learn More
Dexametasona 9,11-Epóxido, TRC
Product Code. 30011519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30011519 1 g 1 g
30009965 100 mg 100 miligramos
30006167 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011519 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2987951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24916-90-3
Fórmula molecular C22 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 372.45
Sinónimo 17,21-Dihydroxy-16α-methyl-9β,11β-epoxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 9,11-Epoxide
Nombre IUPAC 17,21-Dihidroxi-16-metil-9,11-epoxipregna-1,4-dieno-3,20-diona α ββ
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1937
Porcentaje de pureza >95%