Learn More
STEMCELL Technologies Dexamethasone
Código de producto. 17150022
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17150022 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17150022 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 72092
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Glucocorticoid pathway activator; Activates glucocorticoid receptor
  • Dexamethasone is a synthetic glucocorticoid, similar to the natural glucocorticoid hydrocortisone
  • Dexamethasone has an increased affinity for glucocorticoid receptors when compared to the natural hydrocortisone ligand (Kd = 5 nM vs 17 nM)
  • Promotes transdifferentiation of hepatocytes from mouse pancreatic cells (Shen et al.)
  • Promotes osteogenic, adipogenic, and chondrogenic differentiation of human mesenchymal cells (Jaiswal et al.), Mackay et al.), Pittenger et al.)
  • Promotes osteogenic, adipogenic, and chondrogenic differentiation of mouse mesenchymal cells (Tropel et al.)
  • Promotes differentiation of mature hepatocytes from mouse and human embryonic stem (ES) cells (Cai et al.), Kubo et al.)
  • Promotes maturation of fetal mouse hepatocytes (Kamiya et al.)
Especificaciones
CAS 50-02-2
Sinónimo MK 125; NSC 34521
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular C22H29FO5
Pureza ≥98%