Learn More
23-dimorfolinofosfinato de dexametasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexamethasone 23-Dimorpholinophosphinate |
| CAS | 3864-50-4 |
| Fórmula molecular | C30 H44 F N2 O8 P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-[(di-4-morpholinylphosphinyl)oxy]-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-dimorpholinophosphinate (7CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H44FN2O8P/c1-20-16-24-23-5-4-21-17-22(34)6-7-27(21,2)29(23,31)25(35)18-28(24,3)30(20,37)26(36)19-41-42(38,32-8-12-39-13-9-32)33-10-14-40-15-11-33/h6-7,17,20,23-25,35,37H,4-5,8-16,18-19H2,1-3H3/t20-,23+,24+,25+,27+,28+,29+,30+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)(N5CCOCC5)N6CCOCC6 |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-dimorfolin-4-ilfosforiloxiacetil)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 610.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 610.2819 |