Learn More
Sal disódica de dexametasona 21-fosfato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11431011 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431011 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11431011 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215756591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00€
    462.00€ / 1 g
    Ahorro 23.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 2392-39-4
Fórmula molecular C22H28FNa2O8P
Peso molecular (g/mol) 516.41
Número MDL MFCD00079105
Clave InChI PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Sinónimo dexamethasone sodium phosphate, dexamethasone 21-phosphate disodium salt, dalalone, dexadreson, dexagro, megacort, soldesam, spersadox, decdan, solu-decadron
PubChem CID 16961
ChEBI CHEBI:4462
Nombre IUPAC Disodio;fosfato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetil]
SMILES CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)C)O)F)C.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.4
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt