Learn More
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, 98%, Thermo Scientific™
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, CAS # 2392-39-4, is a synthetic adrenal glucocorticoid with potent anti-inflammatory activity.
102.65€ - 344.00€
| CAS | 2392-39-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H28FNa2O8P |
| Peso molecular (g/mol) | 516.41 |
| Número MDL | MFCD00079105 |
| Clave InChI | PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L |
| Sinónimo | dexamethasone sodium phosphate, dexamethasone 21-phosphate disodium salt, dalalone, dexadreson, dexagro, megacort, soldesam, spersadox, decdan, solu-decadron |
| PubChem CID | 16961 |
| ChEBI | CHEBI:4462 |
| Nombre IUPAC | disodium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate |
| SMILES | CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)C)O)F)C.[Na+].[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15466189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64083.03 |
1g |
114.00€ 102.65€ / 1 g Ahorro 11.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15476189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64083.06 |
5g |
344.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 2392-39-4 | |
| 516.41 | |
| PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L | |
| 16961 | |
| disodium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate |
| C22H28FNa2O8P | |
| MFCD00079105 | |
| dexamethasone sodium phosphate, dexamethasone 21-phosphate disodium salt, dalalone, dexadreson, dexagro, megacort, soldesam, spersadox, decdan, solu-decadron | |
| CHEBI:4462 | |
| CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)C)O)F)C.[Na+].[Na+] |
Especificaciones
| Dexamethasone 21-phosphate disodium salt | |
| C22H28FNa2O8P | |
| 6473066 | |
| dexamethasone sodium phosphate, dexamethasone 21-phosphate disodium salt, dalalone, dexadreson, dexagro, megacort, soldesam, spersadox, decdan, solu-decadron | |
| PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L | |
| disodium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate | |
| 16961 | |
| 516.4 |
| 2392-39-4 | |
| MFCD00079105 | |
| 142943 | |
| Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in dichloromethane. | |
| CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)C)O)F)C.[Na+].[Na+] | |
| 516.41 | |
| CHEBI:4462 | |
| 98% |
Seguridad y manipulación
Nocivo en caso de ingestión, Se sospecha que dañar el feto, Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
Toxicidad aguda (category 4), Toxicidad para la reproducción (category 2), Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) (category 2)
missing translation for 'einecsNumber' : 219-243-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TU4056000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold