Learn More
Dexametasona 21-Palmitato, TRC
Código de producto. 17931575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931575 250 mg 250 miligramos
17963165 100 mg 100 miligramos
17973045 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD298830250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14899-36-6
Fórmula molecular C38 H59 F O6
Peso molecular (g/mol) 630.87
Sinónimo (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(1-oxohexadecyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone Palmitate, Limethason, Limethasone, Lipotalon;
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone 21-Palmitate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H59FO6/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-34(43)45-26-33(42)38(44)27(2)23-31-30-20-19-28-24-29(40)21-22-35(28,3)37(30,39)32(41)25-36(31,38)4/h21-22,24,27,30-32,41,44H,5-20,23,25-26H2,1-4H3/t27-,30+,31+,32+,35+,36+,37+,38+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 630.4296
Porcentaje de pureza >95%