Learn More
Dexametasona 21-Mesilito, TRC
Código de producto. 30136359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136359 250 mg 250 miligramos
30132831 25 mg 25 miligramos
17904085 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD298885250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2265-22-7
Fórmula molecular C23 H31 F O7 S
Peso molecular (g/mol) 470.55
Sinónimo Dexamethasone 21-Methanesulfonate, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Methanesulfonate, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxo-etil] metanosulfonato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone 21-Mesylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31FO7S/c1-13-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-20(14,2)22(16,24)18(26)11-21(17,3)23(13,28)19(27)12-31-32(4,29)30/h7-8,10,13,16-18,26,28H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.1775