Learn More
R&D Systems™ Dexamethasone
Código de producto. 30040323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040323 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30040323 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor TB1126RMU/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Dexamethasone synthesized to Ancillary Material Grade
TB1126-RMU is an Ancillary Material Grade version of Dexamethasone (Cat. No. 1126). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 50-02-2
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Glucocorticoid Receptor Compounds
Fórmula molecular C22H29FO5
Pureza 0.98