Learn More
Dexametasona 11,21-diacetato, TRC
Código de producto. 30007676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007676 50 mg 50 miligramos
30008324 500 mg 500 miligramos
17901335 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29892550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3949-26-6
Fórmula molecular C26 H33 F O7
Peso molecular (g/mol) 476.53
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 11,21-diacetate (7CI,8CI), 9-Fluoro-17-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11β,21-diyl Diacetate, Dexamethasone 11,21-Diacetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-11-acetiloxi-9-fluoro-17-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone 11,21-diacetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33FO7/c1-14-10-20-19-7-6-17-11-18(30)8-9-23(17,4)25(19,27)22(34-16(3)29)12-24(20,5)26(14,32)21(31)13-33-15(2)28/h8-9,11,14,19-20,22,32H,6-7,10,12-13H2,1-5H3/t14-,19+,20+,22+,23+,24+,25+,26+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.221