Learn More
Gibco™ Dexamethasone, 10 mM in DMSO
Código de producto. 12063755 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12063755 50 μL cada uno
1 options
Código de producto. 12063755 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A13449
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This solution contains 10 mM dexamethasone in DMSO. Dexamethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid used as a supplement in hepatocyte cell culture.
  • Solution contains 10 mM dexamethasone in DMSO
  • Dexamethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid used as a supplement in hepatocyte cell culture
  • This product is available as a separate component for the purposes of supplementing William's E Medium
  • No phenol red (A1217601) for the maintenance of Human Spheroid-Qualified Hepatocytes in 3D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2 to 8°C) and protect from light
Tipo de célula Hepatocyte Cells
Concentración 10 mM
Formulario Líquido
Tipo de producto DMSO
Sin aditivos No Phenol Red
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 50 μL