Learn More
Dexametasona 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Descripción
Dexametasona 1,0 mg/ml en metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexamethasone |
| CAS | 50-02-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Dexamethasone |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C22 H29 F O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Betamethasone Imp. A (EP), Dexamethasone Acetate Imp. A (EP), Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. A (EP), Dexamethasone, 9-Fluoro-11 beta,17,21-trihydroxy-16 alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Impurity A, Dexamethasone Acetate Impurity A, Dexamethasone Isonicotinate Impurity A, Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28 H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | F[C@@]12 [C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1 O)[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4 [C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H] |
| Nombre IUPAC | (8 S,9 R,10 S,11 S,13 S,14 S,16 R,17 R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |