Learn More
Epredia™ Tampón de desparafinación e HIER L, M, H
Código de producto. 15220715 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de solución:
Buffer - Alto
Buffer - Bajo
Buffer - Medio
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de solución Tamaño de la unidad
15220715 Buffer - Medio 1 LT
15200715 Buffer - Alto 1 LT
15210715 Buffer - Bajo 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15220715 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TA999DHBM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Los tampones de desparafinación y recuperación de epítopos inducidos por calor (HIER) Epredia™ automatizan simultáneamente la desparafinación, la rehidratación y la recuperación de epítopos en el módulo PT Epredia™.
La desparafinación (desparafinado) y rehidratación automatizada de los portaobjetos IHC es una forma ideal de reducir el tiempo de respuesta y mejorar el flujo de trabajo. La desparafinación acuosa es el método de elección para los instrumentos de IHC hoy en día, pero a menudo produce una desparafinación incompleta. Los tampones de desparafinación y recuperación de epítopos inducidos por calor (HIER) automatizan simultáneamente la desparafinación, la rehidratación y la recuperación de epítopos en el módulo PT Epredia. La nueva formulación patentada elimina los pasos manuales y mejora el tiempo de respuesta. Además, los resultados coinciden con los métodos tradicionales, lo que significa que pueden integrarse rápidamente en el flujo de trabajo rutinario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón Dewax y HIER
Cantidad 10 x 100 mL
Tipo de solución Buffer - Medio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DEWAX AND HIER BUFFER M (15X CONCENTRATE) 10X100ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl alcohol, EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone