Learn More
Day Impex™ Recarga de Dewar de vidrio
Código de producto. 11867442
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
170 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11867442 170 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11867442 Proveedor Day Impex™ N.º de proveedor 210014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.57€
    148.40€ / paquete de 1
    Ahorro 41.17€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Se ha diseñado teniendo en cuenta la practicidad y la seguridad. La recarga Dewar de vidrio Day Impex™ con evacuación ultrabaja que permite una manipulación segura y eficaz de gases licuados, mezclas de congelación y muestras.
  • Recipientes internos de vidrio de borosilicato
  • Evacuación ultrabaja
  • Manipulación segura y eficaz de gases licuados, mezclas de congelación y muestras.
Especificaciones
Fondo interior (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 170 ml
Diámetro interior (métrico) 77 mm
Altura interior (métrico) 50 mm