Learn More
Taylor Wharton™ Dewar de almacenamiento criogénico de la serie LD
Código de producto. 11788519
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
25 L
35 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11788519 35 L 1 PCS
11778519 25 L 1 PCS
11758519 4 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11788519 Proveedor Taylor Wharton™ N.º de proveedor 35LDB
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Con espacio de vacío sellado entre las capas interior y exterior para brindar un rendimiento superior y el aislamiento proporciona tiempos de retención máximos.
Especificaciones
Tipo Dewar de almacenamiento criogénico
Capacidad (imperial) 9,2 gal
Capacidad (métrico) 35 L
Tiempo contención estático 152 días