Learn More
Devimistat, MedChemExpress
Código de producto. 16469117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469117 5 mg 5 miligramos
16452627 50 mg 50 miligramos
16436776 100 mg 100 miligramos
16426538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16469117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15453
MedChemExpress Devimistat (CPI-613) is a mitochondrial metabolism inhibitor. Devimistat is a lipoic acid antagonist that abrogates mitochondrial energy metabolism to induce apoptosis in various cancer cells.
Devimistat (CPI-613) is a mitochondrial metabolism inhibitor. Devimistat is a lipoic acid antagonist that abrogates mitochondrial energy metabolism to induce apoptosis in various cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Devimistat
Forma física Solid
CAS 95809-78-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CPI-613
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (257.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCCC(SCC1=CC=CC=C1)CCSCC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 388.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.59
Porcentaje de pureza 98.0%