Learn More
R&D Systems™ Devazepide
Código de producto. 18025162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18025162 10 mg 10 miligramos
18014092 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18025162 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2304/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.15€
    362.25€ / 10 miligramos
    Ahorro 41.90€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective, orally active CCK1 receptor antagonist
Potent, orally active CCK1 (CCK-A) receptor antagonist that displays appetite-stimulant effects. Blocks the anorectic response to CCK-8 and increases food intake in rats following systemic and i.c.v administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103420-77-5
Fórmula molecular C25H20N4O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Devazepide
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.46
Pureza >99%
Peso molecular 408.461