Learn More
Reactivo de sililación de aleación de Devarda, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 12337143 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
12337143 Jarra de plástico para polvo 250 GR
1 options
Código de producto. 12337143 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0100/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
250g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
CAS 8049-11-4
Punto de fusión 550°C
Punto de ebullición 1700°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Formulario Sólido
Fórmula molecular Al9Cu10Zn
Número MDL 198176
Clave InChI MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 943.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Devarda's alloy
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.