Learn More
Aleación Devarda', granular, reactivo BAKER ANALYZED™, J. T. Baker™
Código de producto. 15548044 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548044 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15548044 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 268001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Devarda's Alloy
CAS 8049-11-4
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Formulario Granular
Fórmula molecular Al9Cu10Zn
Sinónimo devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy
Clave InChI MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al].[Cu].[Zn]
Nombre IUPAC aluminio;cobre;cinc
Peso molecular (g/mol) 943.67
PubChem CID 16211762
Grado Reactivo BAKER ANALYZED