Learn More
Thermo Scientific™ DEV agar nutritivo (en tubo)
Descripción
Enumere organismos viables en agua, alimentos y otros materiales con el agar nutritivo DEV Thermo Scientific™ Oxoid™ en tubos ya preparados. El medio de uso general no selectivo fomenta el crecimiento de gran variedad de microorganismos.
Elimine la necesidad de pipeteo, dispensación o esterilización en autoclave con los tubos de DEV agar nutritivo prácticos, precargados y listos para su uso.
- Práctico: los tubos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Nutritivo: fomenta el crecimiento de gran variedad de organismos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Beige verdoso, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Tubos de DEV agar nutritivo |
| Formato | Tubo de vertido |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Tipo de empaquetado | 50 tubos en una caja |
| Cantidad | 50/paq. |