Learn More
Thermo Scientific™ Dev Nahr Agar
Código de producto. 15872307
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
De 248 a 252 g
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Peso de llenado unitSize
15872307 De 248 a 252 g 1 set
1 options
Código de producto. 15872307 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BO1251T
Edge
Neutralize a wide range of disinfectants and recover microorganisms from environmental surfaces, especially during sanitation efficacy testing in pharmaceutical, food, and healthcare settings.
Dev Nahr Agar is used to neutralize a wide range of disinfectants and recover microorganisms from environmental surfaces, especially during sanitation efficacy testing in pharmaceutical, food, and healthcare settings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Straw
Contenido y almacenamiento 2°C to 25°C
Formato 300 mL Sirop Bottle
Origen de fabricación United Kingdom
Tipo de producto Agar
Peso de llenado De 248 a 252 g
Tipo de empaquetado 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Cantidad 10/Pk.