Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7.5mL.
Tamaño de la unidad:
7.50 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10254651 7.5mL. 7.50 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10254651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351430075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.40€
    30.70€ / 7.5 ml
    Ahorro 2.70€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom% D
Densidad 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Índice de refracción 1,328
Gravedad específica 1,105
Viscosidad 1,25 mPa.s (20 °C)
Cantidad 7.5mL.
CAS 7789-20-0
Punto de fusión 3,8 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Fórmula molecular H2O
Fórmula lineal D2O
Número MDL MFCD00044636
Índice Merck 15, 2942
Sinónimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
Información de solubilidad Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
Nombre IUPAC [(²H)oxi](²H)
Peso molecular (g/mol) 20.03
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.02
Grado NMR