Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16120891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10mL
25 mL
100 ml
500 mL
1L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 ML
100 ML
25 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16120891 25 mL 25 ml
10584321 10mL 10 ML
10255880 100 ml 100 ML
16130891 500 mL 500 ml
10220953 1L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16120891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166300250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-20-0
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 20.03
Número MDL MFCD00044636
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinónimo heavy water-d2, heavy water d2o, heavy water, water, heavy d2-o, dideuterium oxide, deuterium oxide, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, deuterated water, water-d2
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nombre IUPAC [(²H)oxi](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,328
Gravedad específica 1,105
Viscosidad 1,25 mPa.s (20 °C)
Cantidad 25 mL
Punto de fusión 3,8 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Fórmula lineal D2O
Índice Merck 15, 2942
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: miscible, exothermic reaction.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.02
Grado NMR